4-Chloro-3,5-xylénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chloro-3,5-xylénol 98%
4-Chloro-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité