Boc-Aib-ol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-amino-2-methyl-1-propanol, tert-Butyl (1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)carbamate
OR931504-1G OR931504-25G OR931504-5G
APOSOR931504-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR931504-1G APOSOR931504-25G APOSOR931504-5G
Boc-Aib-ol 96%
Boc-Aib-ol
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,3 g/mol
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788641
Numéro CAS: 102520-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité