N-(2-Pyridinyl)acétamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931544-5G
APOSOR931544-5GEA 111 EUR InStock
APOSOR931544-5G
N-(2-Pyridinyl)acétamide 95%
2-Acetamidopyridine
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023423
Numéro CAS: 5231-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité