3-Butoxypropionitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-n-Butoxypropionitrile, 3-Butoxypropanenitrile
OR931713-100G
APOSOR931713-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR931713-100G
3-Butoxypropionitrile 95%
3-Butoxypropionitrile
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045643
Numéro CAS: 6959-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité