Isobutyl angelate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isobutyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Isobutyl Ester, (Z)-Isobutyl 2-methylbut-2-enoate, Angelic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR931863-25G OR931863-5G
APOSOR931863-25GEA 418 EUR InStock
APOSOR931863-25G APOSOR931863-5G
Isobutyl angelate 95%
Isobutyl angelate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063646
Numéro CAS: 7779-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité