Acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR931889-100G OR931889-25G
APOSOR931889-100GEA 198 EUR InStock
APOSOR931889-100G APOSOR931889-25G
Acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique 98%
Acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156912
Numéro CAS: 13335-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité