5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR931968-1G OR931968-250MG OR931968-5G
APOSOR931968-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR931968-1G APOSOR931968-250MG APOSOR931968-5G
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115075
Numéro CAS: 165744-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité