Acétate de m-tolyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932170-100G OR932170-25G
APOSOR932170-100GEA 299 EUR InStock
APOSOR932170-100G APOSOR932170-25G
Acétate de m-tolyle 95%
Acétate de m-tolyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041910
Numéro CAS: 122-46-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité