1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932225-100G
APOSOR932225-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR932225-100G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane 98%
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formule: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 134…140 °C
Densité: 1.1556 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060844
Numéro CAS: 1647-23-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité