3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932249-100G OR932249-25G
APOSOR932249-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR932249-100G APOSOR932249-25G
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one 98%
3-Méthyl-2-cyclohexène-1-one
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001581
Numéro CAS: 1193-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité