3-Chromanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932278-1G OR932278-5G
APOSOR932278-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR932278-1G APOSOR932278-5G
3-Chromanecarboxylic acid 95%
3-Chromanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03783554
Numéro CAS: 115822-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité