4-Ethyl-1-octyn-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Ethyl-1-hydroxyhexyl)acetylene
OR932328-25G OR932328-100G
APOSOR932328-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR932328-25G APOSOR932328-100G
4-Ethyl-1-octyn-3-ol 95%
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015262
Numéro CAS: 5877-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité