Isoamyl angelate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 401 EUR InStock
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213789
Numéro CAS: 10482-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité