Isopropyl methanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932406-100G
APOSOR932406-100GEA 151 EUR InStock
APOSOR932406-100G
Isopropyl methanesulphonate 97%
Isopropyl methanesulphonate
Formule: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047802
Numéro CAS: 926-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité