N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932413-1G OR932413-5G
APOSOR932413-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR932413-1G APOSOR932413-5G
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Formule: C₆H₁₉NOSi₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008266
Numéro CAS: 22737-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité