2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932533-10G OR932533-1G OR932533-5G
APOSOR932533-10GEA 377 EUR InStock
APOSOR932533-10G APOSOR932533-1G APOSOR932533-5G
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858598
Numéro CAS: 5750-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité