2-Octén-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR932607-1G OR932607-5G
APOSOR932607-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR932607-1G APOSOR932607-5G
2-Octén-4-one 95%
2-Octén-4-one
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061023
Numéro CAS: 4643-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité