4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)pyrazole
OR932655-5G
APOSOR932655-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR932655-5G
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol 95%
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formule: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209566
Numéro CAS: 18704-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité