4-Propoxyphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether
OR932741-100G OR932741-25G
APOSOR932741-100GEA 426 EUR InStock
APOSOR932741-100G APOSOR932741-25G
4-Propoxyphénol 95%
4-Propoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002335
Numéro CAS: 18979-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité