2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696891
Numéro CAS: 933702-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité