2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolanne 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal
OR932809-1G OR932809-25G OR932809-5G
APOSOR932809-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR932809-1G APOSOR932809-25G APOSOR932809-5G
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolanne 95%
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043135
Numéro CAS: 16686-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité