tert-Butyl glycolate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-hydroxyacetate
OR932881-100G
APOSOR932881-100GEA 172 EUR InStock
APOSOR932881-100G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452739
Numéro CAS: 50595-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité