5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933039-100G
APOSOR933039-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR933039-100G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline 98%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Formule: C₈H₁₀N₂
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038078
Numéro CAS: 34413-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité