Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR933088-25GEA 187 EUR InStock
APOSOR933088-25G APOSOR933088-100G APOSOR933088-50G
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001331
Numéro CAS: 933-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité