Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Glycochenodeoxycholic acid sodium salt, Glycochenodeoxycholic acid sodium
OR933168-1G OR933168-25G OR933168-5G
APOSOR933168-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR933168-1G APOSOR933168-25G APOSOR933168-5G
Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Sodium glycochenodeoxycholate
Formule: C₂₆H₄₂NNaO₅
MW: 471.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036743
Numéro CAS: 16564-43-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité