Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933169-25G
APOSOR933169-25GEA 282 EUR InStock
APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂S
MW: 183,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03250329
Numéro CAS: 35856-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité