3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Antioxidant 1024, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)propanehydrazide, 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine
OR933276-25G OR933276-5G
APOSOR933276-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR933276-25G APOSOR933276-5G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide 95%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Formule: C₃₄H₅₂N₂O₄
MW: 552,80 g/mol
Point d'ébullition: 60…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072662
Numéro CAS: 32687-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité