N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Z-DL-Nva-OH, N-Benzyloxycarbonyl-DL-norvaline, N-Cbz-DL-norvaline
OR933315-25G
APOSOR933315-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR933315-25G
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020434
Numéro CAS: 21691-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité