4-Méthylvératrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
OR933361-500G
APOSOR933361-500GEA 128 EUR InStock
APOSOR933361-500G
4-Méthylvératrole 95%
4-Méthylvératrole
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 133…135 °C/50mmHg
Point de fusion: 22…23 °C
Densité: 1.0509 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016651
Numéro CAS: 494-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité