5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933395-1G OR933395-5G
APOSOR933395-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR933395-1G APOSOR933395-5G
5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,3-dimethanol
Formule: C₉H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00474435
Numéro CAS: 85-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité