3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Point de fusion: 194…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665859
Numéro CAS: 20583-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité