Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique 97%
Acide 2,6-dichloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
MW: 191,81 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094989
Numéro CAS: 148493-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité