Acide 5-chloro-2-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9343-1G OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR9343-1G APOSOR9343-5G
Acide 5-chloro-2-pyridinemétaborique
Acide 5-chloro-2-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368862
Numéro CAS: 652148-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité