4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formule: C₁₂H₁₁BrO₄
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011570
Numéro CAS: 88404-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité