3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 159 EUR InStock
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₁₇H₂₃BO₃
Point de fusion: 239…242 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056355
Numéro CAS: 459423-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité