Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9356-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9356-5G APOSOR9356-25G APOSOR9356-100G
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,08 g/mol
Point de fusion: 327…330 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318182
Numéro CAS: 108847-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité