1,5-Dihydroxynaphtalène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
OR936200-500G
APOSOR936200-500GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphtalène 98%
1,5-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003980
Numéro CAS: 83-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité