Ethyl isopropyl sulphone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Ethylsulphonyl)propane
OR936236-25G
APOSOR936236-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR936236-25G
Ethyl isopropyl sulphone 95%
Ethyl isopropyl sulphone
Formule: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050418
Numéro CAS: 4853-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité