1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936238-25GEA 161 EUR InStock
APOSOR936238-25G
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 95%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003191
Numéro CAS: 6837-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité