4-Propoxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936244-5GEA 176 EUR InStock
APOSOR936244-5G APOSOR936244-25G
4-Propoxyaniline 98%
4-Propoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043621
Numéro CAS: 4469-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité