5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenylpent-4-yn-1-ol
OR936269-1G OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR936269-1G APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191481
Numéro CAS: 24595-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité