2-Éthyl-3-méthoxypyrazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936279-25G
APOSOR936279-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR936279-25G
2-Éthyl-3-méthoxypyrazine 95%
2-Éthyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006129
Numéro CAS: 25680-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité