2-Cyclohexylphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936286-1G OR936286-25G OR936286-5G
APOSOR936286-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR936286-1G APOSOR936286-25G APOSOR936286-5G
2-Cyclohexylphenol 95%
2-Cyclohexylphenol
Formule: C₁₂H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019335
Numéro CAS: 119-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité