(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936287-1G OR936287-250MG
APOSOR936287-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR936287-1G APOSOR936287-250MG
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077821
Numéro CAS: 84466-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité