Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₅H₃CuO₂S
MW: 190,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183524
Numéro CAS: 68986-76-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité