2-Propylpropanediol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936294-1GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR936294-1G APOSOR936294-5G
2-Propylpropanediol 95%
2-Propylpropanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799394
Numéro CAS: 2612-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité