Alcool α-cyclopropylbenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Cyclopropylbenzyl alcohol, Cyclopropyl(phenyl)methanol, α-Cyclopropylbenzyl alcohol, Cyclopropyl phenyl carbinol, Cyclopropylphenylcarbinol
OR936301-1G OR936301-5G
APOSOR936301-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR936301-1G APOSOR936301-5G
Alcool α-cyclopropylbenzylique 95%
α-Cyclopropylbenzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001299
Numéro CAS: 1007-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité