(±)-2-Phényl-1-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR936303-500GEA 388 EUR InStock
APOSOR936303-500G APOSOR936303-25G
(±)-2-Phényl-1-propanol 95%
(±)-2-Phényl-1-propanol
Formule: C₆H₅CH(CH₃)CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004736
Numéro CAS: 1123-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité