4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936339-10G OR936339-50G
APOSOR936339-10GEA 126 EUR InStock
APOSOR936339-10G APOSOR936339-50G
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 98%
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
Formule: C₁₇H₁₄N₂O₂
MW: 278,31 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003136
Numéro CAS: 4551-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité