(2,5-Diméthoxy-1,3-phénylène)diméthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936341-1G OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR936341-1G APOSOR936341-250MG
(2,5-Diméthoxy-1,3-phénylène)diméthanol 95%
(2,5-Diméthoxy-1,3-phénylène)diméthanol
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 78840-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité